Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™ ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
83.75 - 760.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
MDL-nummer | MFCD00003568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | ethanol |
SMILES | CCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15650590
|
Honeywell-Chromasolv
02850-500ML |
500 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
15630590
|
Honeywell-Chromasolv
02850-2.5L |
2.5 L |
238.69
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15670590
|
Honeywell-Chromasolv
02850-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
15660590
|
Honeywell-Chromasolv
02850-6X1L |
6 x 1 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15640590
|
Honeywell-Chromasolv
02850-4X2.5L |
4 x 2.5 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specificatie
Ethanol | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Extra Fine Spirit | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
ethanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
CHROMASOLV™ ACS Reagent |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
96% (v/v) |
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000