Learn More
Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haën™
162.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
MDL-nummer | MFCD00003568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | ethanol |
SMILES | CCO |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specificatie
Ethanol | |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.8% (GC) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Liquid | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
ethanol | |
702 | |
46.07g/mol |
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Ethanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.