Learn More
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
138.00 - 645.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-17-5
Moleculaire formule C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
MDL-nummer 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10332562
Bekijk documenten
Fisher Chemical
E/0555DF/17
2.5 L Amber Glass Bottle
138.00
10703753
Bekijk documenten
Fisher Chemical
E/0555DF/21
5 L HDPE Bottle
205.00
10608932
Bekijk documenten
Fisher Chemical
E/0555DF/25
25 L Metal Can
645.00
Beschrijving
Beschrijving
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5
46.07
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
C2H6O
3568
702
Specificatie
-114°C
Colorless
Liquid
3568
46.07
CHEBI:16236
64-17-5
78°C
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
46.07g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Ethanol (96% v/v)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.