Learn More
Ethano L, 96%, technica L, denaturated with 5% methano L, Thermo Scientific Chemicals
30.74 - 86.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-17-5
Moleculaire formule C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13247983
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
444140010
1 L
30.74
13257983
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
444140025
2.5 L
49.85
2.50 liter
13267983
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
444140050
5 L
86.74
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5
46.07
ethanol
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CCO
Specificatie
Ethanol
64-17-5
78.0°C
Glass Bottle
96%
C2H6O
14, 3761
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
46.06
-117.0°C
0.8000 g/mL
12°C
1.3610 to 1.3630
0.8
C2H5OH
Solubility aq. soln.: completely soluble.
CCO
46.07
Technical
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause damage to organs.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water or shower Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
Productidentificatie
  • Ethanol, 96% denaturated with 5% methanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H371-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P308-NA (mogelijke) blootstelling:.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use