Learn More
Erbium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
54.47 - 571.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12061-16-4
Moleculaire formule Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
MDL-nummer MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11341059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.14
25 g
54.47
25 gram
11351059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.22
100 g
135.68
100 gram
11331059
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.A1
1 kg
571.85
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12061-16-4
382.52
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Er2O3
MFCD00010991
dierbium(3+) trioxidandiide
Specificatie
Erbium(III) oxide
12061-16-4
99.9% (REO)
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
382.56
8.64 g/mL
2400°C
Powder
Er2O3
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
382.52
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Erbium(III) oxide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Erbium oxide