Learn More
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
93.36 - 258.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10031-51-3
Moleculaire formule ErH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 443.35
MDL-nummer MFCD00149691
InChI Key LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10217330
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315140250
25 g Plastic bottle
93.36
25 gram
10177413
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315141000
100 g Plastic bottle
258.29
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10031-51-3
443.35
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
53249207
ErH10N3O14
MFCD00149691
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Erbium(III) nitrate pentahydrate
Pink
33 to 39% (Er)
Er(NO3)3·5H2O
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
erbium(3+) pentahydrate trinitrate
53249207
99.9%
10031-51-3
Crystalline Powder and/or Crystals
ErH10N3O14
MFCD00149691
Solubility in water: soluble
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
443.35
443.35
Trace Metal Basis
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove conta
GHS Signal Word: Danger
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.