Learn More
Erbium(III) iodide, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
231.15 - 855.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13813-42-8 |
---|---|
Moleculaire formule | ErI3 |
MDL-nummer | MFCD00016075 |
Synoniem | erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11335637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043372.09 |
10 g |
231.15
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11345637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043372.18 |
50 g |
855.26
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13813-42-8 | |
ErI3 | |
MFCD00016075 | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Specificatie
1280°C | |
1020°C | |
13813-42-8 | |
(REO) | |
MFCD00016075 | |
547.97 | |
Reacton™ |
Erbium (III) iodide | |
Anhydrous | |
Powder | |
ErI3 | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 237-471-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures