Learn More
Erbium(III) acetate tetrahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
69.35 - 615.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 15280-57-6
MDL-nummer MFCD00013034
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11378458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.06
5 g
69.35
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11388458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.14
25 g
189.95
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11368458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.22
100 g
615.06
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15280-57-6
MFCD00013034
Specificatie
Erbium(III) acetate tetrahydrate
Crystalline Aggregates
Er(OOCCH3)3·4H2O
Soluble in water.
99.9%
Odorless
2.114 g/mL
15280-57-6
(REO)
MFCD00013034
416.45 (344.39 Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 247-067-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures