Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ pipettorpunten voor herladen
Gebruik dit navulsysteem voor zorgeloos werken in het moleculair biologisch laboratorium. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ pipettorpunten voor herladen zorgen voor een besmettingsvrije werking met navultrays. Plastic deksels beschermen de trays tegen direct contact tijdens de overdracht naar de werkbox.
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Indeling | Refill |
Voor gebruik met (apparatuur) | Eppendorf-pipettor |
Product Line | epT.I.P.S. |
Beschrijving
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
- Het navulsysteem bestaat uit een werkbox geschikt voor de autoclaaf, de epTIPS-box en praktische navultrays, de epTIPS-navullingen
- Totale afvalvolume, in vergelijking met standaard verpakkingen voor eenmalig gebruik, is sterk verminderd, waardoor milieuproblemen worden aangepakt
- Alle componenten zijn 100% recyclebaar
- De stevige doos zorgt voor een stabiele basis – ideaal voor het werken met meerkanaalspipetten
- Navullingen kunnen worden geautoclaveerd in de verpakking en worden opgeslagen voor toekomstig gebruik – reduceert de behoefte aan meerdere dozen met navullingen
- Kleurgecodeerde tray voor eenvoudige volume-identificatie en matching met de betreffende Eppendorf-pipet
- Ook verkrijgbaar in PCR*-vrije kwaliteit, vrij van menselijk DNA, DNase, RNase en PCR*-remmers
- IvD-conformiteit
Specificatie
Ja | |
Refill | |
Eppendorf-pipettor | |
epT.I.P.S. |