Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ pipetpunten voor herladen
Gebruik dit navulsysteem voor zorgeloos werken in het moleculair biologisch laboratorium. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ pipetpunten voor herladen zorgen voor een besmettingsvrije werking met navultrays. Plastic deksels beschermen de trays tegen direct contact tijdens de overdracht naar de werkbox.
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Indeling | Rack |
Voor gebruik met (apparatuur) | Eppendorf-pipet |
Product Line | epT.I.P.S. |
Beschrijving
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipette Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
- Besmettingsvrije overdracht van navultrays naar de navuldoos (epT.I.P.S.™ doos) in kunststof afdekkingen
- Rekken kunnen worden geautoclaveerd
- Ook verkrijgbaar in PCR*-vrije kwaliteit, vrij van menselijk DNA, DNase, RNase en PCR*-remmers
- 0.1μL tot 10μL en 2μL tot 200μL punten worden geleverd in stapels van vijf die als stapel kunnen worden geautoclaveerd
Specificatie
Ja | |
Rack | |
Eppendorf-pipet | |
epT.I.P.S. |