Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ pipettorpunten, lage retentie
Verhoog de reproduceerbaarheid en reduceer het verlies van dure reagentia bij gevoelige PCR- en realtime PCR-toepassingen met deze pipettorpunten. Eppendorf™ epTIPS™ pipettorpunten met lage retentie zijn ideaal voor toepassingen met celculturen (media) monsters die reinigingsmiddelen bevatten.
Specificatie
Gefilterd | Non-filtered |
---|---|
Steriliteit | Ja |
Voor gebruik met (toepassing) | Zij voldoen aan de meest strikte eisen in de medische, farmaceutische- en de voedingsmiddelenindustrieën, PCR*, moleculaire biologie en cytotechnologie |
Soort punt | Pipetpunten met lage retentie |
Voor gebruik met (apparatuur) | Eppendorf-pipettor |
Beschrijving
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
- Ultrahomogeen oppervlak voor maximale reproduceerbaarheid
- Ultrahydrofoob oppervlak voor een minimaal verlies van monsters
- Aanzienlijk minder schuimvorming tijdens pipetteren
- Extreme chemische bestendigheid
- Verkrijgbaar in PCR-vrije en Eppendorf-kwaliteit
- Ook verkrijgbaar als ep duaal filter T.I.P.S. in PCR-vrij/steriel (steriel en pyrogeenvrij)
- Geen coating
Specificatie
Non-filtered | |
Zij voldoen aan de meest strikte eisen in de medische, farmaceutische- en de voedingsmiddelenindustrieën, PCR*, moleculaire biologie en cytotechnologie | |
Eppendorf-pipettor |
Ja | |
Pipetpunten met lage retentie | |
epT.I.P.S. |