Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ pipettorpunten voor herladen, lage retentie
Verhoog de reproduceerbaarheid en reduceer het verlies van dure reagentia bij gevoelige PCR- en realtime PCR-toepassingen met deze pipettorpunten. Eppendorf™ epTIPS™ pipettorpunten voor herladen, lage retentie, zijn ideaal voor toepassingen met celculturen (media) monsters die reinigingsmiddelen bevatten.
Specificatie
Steriliteit Steriel
Voor gebruik met (toepassing) Zij voldoen aan de meest strikte eisen in de medische, farmaceutische- en de voedingsmiddelenindustrieën, PCR*, moleculaire biologie en cytotechnologie
Compatibiliteit Eppendorf™
Indeling Refill
Soort punt Navullingen pipetpunt met lage retentie
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tip Reloads are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Ultrahomogeen oppervlak voor maximale reproduceerbaarheid
  • Ultrahydrofoob oppervlak voor een minimaal verlies van monsters
  • Aanzienlijk minder schuimvorming tijdens pipetteren
  • Extreme chemische bestendigheid
  • Verkrijgbaar in PCR-vrije en Eppendorf-kwaliteit
  • Ook verkrijgbaar als ep duaal filter T.I.P.S. in PCR-vrij/steriel (steriel en pyrogeenvrij)
  • Geen coating
Specificatie
Specificatie
Steriel
Eppendorf™
Navullingen pipetpunt met lage retentie
Zij voldoen aan de meest strikte eisen in de medische, farmaceutische- en de voedingsmiddelenindustrieën, PCR*, moleculaire biologie en cytotechnologie
Refill
Eppendorf-pipettor