Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ doos pipettorpunten, lage retentie
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Punten van0.1μL tot 10μL en 2μL tot 200μL komen in stapels van vijf die als een stapel kunnen worden geautoclaveerd |
Indeling | Rack |
Soort punt | Box voor pipetpunt met lage retentie |
Beschrijving
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
- Contamination free transfer of trays to the refill box (epTIPS box) in plastic covers
- Racks can be autoclaved
- Also available in PCR clean quality, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- 0.1μL to 10μL and 2μL to 200μL tips come in stacks of five that can be autoclaved as a stack
Specificatie
Ja | |
Punten van0.1μL tot 10μL en 2μL tot 200μL komen in stapels van vijf die als een stapel kunnen worden geautoclaveerd | |
Rack | |
Box voor pipetpunt met lage retentie |