Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ LoRetention-punten
Unique material property provides maximum sample recovery, improved reproducibility and higher sensitivity for detergent containing liquids
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Unieke materiaaleigenschap zorgt voor maximale monster |
Soort punt | LoRetention-punt |
Beschrijving
- Homogeen oppervlak bereikt door behandeling op moleculair niveau met — Pearl Effect Technology
- Punten zijn ongecoat en vrij van additieven
- Ultrahomogeen oppervlak voor maximale reproduceerbaarheid
- Ultrahydrofoob oppervlak voor minimaal monsterverlies
- Luchtbelletjes en schuimvorming komen aanzienlijk minder voor tijdens het pipetteren
- Autoclaveerbaar, hoge chemicaliënbestendigheid
- Houdbaarheidsperiode vijf jaar
Specificatie
Ja | |
Unieke materiaaleigenschap zorgt voor maximale monster | |
LoRetention-punt |