Learn More
Merck Scepter 2.0 geautomatiseerde draagbare cytometersensoren
Ontworpen voor gebruik met de Scepter 2.0 Automatische cellenteller voor handmatisch gebruik (cat.nr. PHCC20040). De EMD Millipore Scepter 2.0 Cytometersensoren zorgen voor nauwkeurige, reproduceerbare tellingen en elimineren pipetteerfouten en ongelijke monsterdoseringen. Verkrijgbaar met twee openingsmaten voor het tellen van cellen tussen 4 en 25 μm.
Merk:  Merck PHCC40050
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11502134
Beschrijving
Beschrijving
  • Engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone that enables discrimination by cell size and cell volume - down to sub-micron and sub-picoliter resolution
  • Has a precision drilled aperture through which cells pass and are counted
  • Counts based on Coulter principle of impedance changes across current established by sensor electrodes
  • Ensures reproducible counts by drawing precisely 50μL of sample into its liquid handling microchannel each time
  • Eliminates pipetting errors and uneven sample loading with precision liquid handling channels
  • 40μm-aperture sensor
    • Able to count cells between 4 and 12μm in diameter and particles between 3 and 17μm
  • 60μm-aperture sensor
    • Able to count cells between 8 and 25μm in diameter and particles between 6 and 36μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Scepter-sensoren
40 μm
4 tot 12 μm
50,000 tot 1,500,000
50 verpakking
Automatisch
Scepter 2.0 draagbare automatische cellenteller
<30 sec.
100 μl
Met geheugen voor max. 72 tellingen
3 tot 18 μm
CHO-cellen, HeLa-cellen en stamcellen van muizenembryo’s, kan zelfs worden gebruikt voor het tellen van subpopulaties in enkelcellige preparaten van perifeer bloed
Cellen tellen en maken van histogramprofielen van celpopulaties
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen