Learn More
Merck Millicell™-inzetstukken voor cultuurplaten: CM
Ontworpen voor een verbeterde celdifferentiatie en uitgebreide toepassingen met analytische celbiologie. EMD Millipore Millicell™-inzetstukken voor kweekplaten bevatten PTFE Biopore™-membranen met poriën van 0.4 μm. Inzetstukken van 30 of 12 mm voor platen met 6 en 24 wells, klaar voor gebruik.
661.00 - 925.00
Specificatie
Materiaal | Biopore PTFE |
---|---|
Poriegrootte | 0.4 μm |
Steriliteit | Sterile |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) filter | Voor gebruik met (apparatuur) | Hoogte (metrisch) | Cultuuroppervlak | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) filter | Voor gebruik met (apparatuur) | Hoogte (metrisch) | Cultuuroppervlak | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
10094680
|
Merck
PICM0RG50 |
30 mm | Plaat met 6 wells | 5 mm | 4.2 cm2 |
925.00
50 stuks |
|
||
10412511
|
Merck
PICM03050 |
30 mm | Plaat met 6 wells | 13 mm | 4.2 cm2 |
925.00
50 stuks |
|
||
10126240
|
Merck
PICM01250 |
12 mm | Plaat met 24 wells | 10.5 mm | 0.6 cm2 |
661.00
50 stuks |
|
||
Beschrijving
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology. Millicell™ Culture Plate Inserts incorporate PTFE Biopore™ membranes with 0.4μm pores. Ready-to-use 30 or 12mm inserts for 6 and 24-well plates.
Microporeuze, transparante membranen- Voor toegang tot eenlaagse cellen vanuit zowel het apicale als het basolaterale gebied
- Bevordert de celhechting, groei en differentiatie van hechtende en suspensieculturen
- Hydrofiele PTFE Biopore™-membranen voor neutrale groei en embryo-ontwikkelingswerk
- Inert en geschikt voor het herhaaldelijk via het membraan bekijken van levende cellen
- Geschikt voor transport- en permeabiliteitsonderzoek, co-cultuur voor onderzoek naar interactie tussen cellen, in-vitro-testen op toxiciteit, onderzoek naar metastaserende tumorcellen en organotypische culturen
- Passen op de meeste platen met 6 of 24 wells, makkelijk voor te bereiden op SEM- en TEM-technieken
- Effectief kweekoppervlak voor inzetstukken met een diameter van 12 mm: 0.6 cm2
- Effectief kweekoppervlak voor inzetstukken met een diameter van 30 mm: 4.2 cm2
- Compatibel met standaard en fluorescente kleuringen
Specificatie
Biopore PTFE | |
0.4 μm | |
Sterile |