Learn More
ELOVL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen ELOVL2
Concentratie 0.26 mg/mL
Toepassingen Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16859834
Bekijk documenten
Proteintech
20308-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16849834
Bekijk documenten
Proteintech
20308-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
ELOVL2 could be implicated in tissue-specific synthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids. This protein may catalyze one or both of the reduction reaction in fatty acid elongation, i. e., conversion of beta-ketoacyl CoA to beta-hydroxyacyl CoA or reduction of trans-2-enoyl CoA to the saturated acyl CoA derivative.
Specificatie
Specificatie
ELOVL2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
D4A612, Q9JLJ4, Q9NXB9
498728, 54326, 54898
ELOVL2 Fusion Protein Ag14143
Primary
-20°C
ELOVL2
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ELOVL2, SSC2
Elovl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography