Learn More
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves
Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves - Extra thin glove for excellent sensitivity. Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
17.95
Specificatie
Rugmateriaal Rubber Latex
Manchetmateriaal Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Producttype Extra Thin Gloves
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12697011
Bekijk documenten
Ansell™
87190100BP
10
17.95
12 paar
Toevoegen aan winkelmandje
12667011
Bekijk documenten
Ansell™
87190070BP
7
17.95
12677011
Bekijk documenten
Ansell™
87190080
8
17.95
12 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12687011
Bekijk documenten
Ansell™
87190090BP
9
17.95
12 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
  • Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.
  • Excellent price/quality ratio.
Specificatie
Specificatie
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Extra Thin Gloves
0.35 mm
Straight
12 Pairs
87-190
Natural Rubber Latex
No
87-190
Yellow
Cotton Flocking
Liquid & mechanical resistant