Learn More
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 0.27g/mm, Cast rod, diameter is approximate
161.81 - 763.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7429-91-6
Moleculaire formule Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11333808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.HF
10 mm
161.81
10 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11323808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DH
25 mm
272.36
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11313808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DJ
50 mm
443.21
50 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11343808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DM
100 mm
763.80
100 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7429-91-6
162.50
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
23912
dysprosium
Dy
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CHEBI:33377
[Dy]
Specificatie
Dysprosium
Gray to Silver
99.7% (Metals basis excluding Ta)
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
dysprosium
23912
Odorless
7429-91-6
Cast Rod
Dy
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
[Dy]
162.50
CHEBI:33377
Gray to silver rod
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-073-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals