Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Triple-Neck Round Bottom Flask, with standard ground joint, angled side necks
Multi-neck pellets are used for distillation, fraction and reactions of all kinds.
70.65 - 90.50
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass (3.3)
Voor gebruik met (toepassing) Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles
Aantal per verpakking 1/Pk.
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Standaard conische verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Standaard conische verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15621265
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241882703
100 mL Center neck NS 29/32
70.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10788631
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241883708
250 mL Center neck NS 29/32
70.65
Toevoegen aan winkelmandje
10547471
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241884601
500 mL Center neck NS 29/32
75.05
Toevoegen aan winkelmandje
10325341
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241885503
1000 mL Center neck NS 29/32
87.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10654172
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241883605
250 mL Center neck NS 24/29
71.05
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10749211
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241885306
1000 mL Center neck NS 24/29
90.50
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10325291
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241884301
500 mL Center neck NS 24/29
77.10
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For distillation, fraction and reaction, mainly multi-neck flasks (two or three neck flasks) are used to be able to install attachments, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. as required.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • angled side necks
  • Depending upon the application, accessories, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. can be fitted
  • The geometry permits very uniform heating
  • Fired-on, highly durable white print
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass (3.3)
Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles
1/Pk.