Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ rondbodemkolven met gemiddelde hals
Vervaardigd van Duran™-glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™-kolven met ronde bodem en gemiddelde hals hebben een conisch slijpstuk.
Merk: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002937
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Manufactured from Duran™ glass
- Complies with DIN EN ISO 4797 standards
- Includes conical ground joint
Specificatie
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
NS 29/32 | |
64 mm |
100 ml | |
Gemiddeld | |
Rond |