Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratory Bottle, Wide Mouth, Clear, GLS 80™ Thread, Graduated, Bottle Only
Wide mouth, multifunctional glass laboratory bottles.
10.01 - 770.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sample collection; Culturing vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
Inclusief Without screw cap and pouring ring from PP (blue)
Materiaal Borosilicate Glass (3.3)
Draadmaat (metrisch) GLS 80
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15951371
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178424
1000 mL
208.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10061263
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178425
2000 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10543135
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178392
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11689928
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
218606904
3500 mL
141.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10113343
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178426
5000 mL
189.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10376453
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178427
10,000 mL
403.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10659353
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
1178428
20,000 mL
770.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12646167
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
218603607
250 mL
102.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
DURAN™ wide mouth GLS 80™ laboratory bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. A combination of high-performance materials and robust ISO 4796-1 design provides a long working life. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale, and marking field in permanent white enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability. DURAN™ wide mouth GLS 80™ are supplied complete with blue polypropylene cap and drip-free pouring ring for use up to 140°C. All components are fully autoclavable at 121 or 134°C.
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Special thread design for rapid opening and closing in less than a turn
  • Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning
  • Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease
  • Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty
  • Stability due to the large base area
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
Specificatie
Specificatie
Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sample collection; Culturing vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavable
Without screw cap and pouring ring from PP (blue)
GLS 80