Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Drying Tube, bent, with standard ground cone
Filled with a desiccant, the drying tube protects a reaction mixture in a flask from moisture.
28.00 - 41.35
Specificatie
Aantal 1 Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Joint Size Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Joint Size Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10614182
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242620609
NS 14/23
28.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10090001
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242620909
NS 29/32
41.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10400503
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242620806
NS 24/29
38.40
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10203221
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242620703
NS 19/26
30.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
The drying tube is usually an angled glass tube with a standard ground joint at one end. The other end is open. For filling the drying tube is first stuffed with a little cotton wool, then the drying agent is filled in and finally another piece of cotton wool prevents the drying agent from falling out.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Bent
  • With standard ground socket
  • Fired-on, highly durable white print
Specificatie
Specificatie
1 Ea.