Learn More
DWK Life Sciences DURAN™-kristalliseerschaaltjes met schenktuit
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
6.94 - 46.72
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10598871
|
DWK Life Sciences
213113809 |
100 mL | 70 mm | N/A | N/A | N/A | |||
10068230
|
DWK Life Sciences
213114908 |
500 mL | 115 mm | N/A | N/A | N/A | |||
10759101
|
DWK Life Sciences
213115904 |
2 l | 190 mm | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specificatie
Ja |