Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating funnel, conical for ISO 4800
For further processing as separating funnel with tap and standard ground joint.
68.60 - 171.00
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass (3.3)
Autoclaveerbaar Autoclavable
Voor gebruik met (toepassing) Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15221629
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
210136302
2000 mL
89.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15281619
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
210132403
100 mL
68.60
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15291619
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
210133605
250 mL
76.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15211629
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
210135409
1000 mL
171.00
Toevoegen aan winkelmandje
15201629
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
210134404
500 mL
128.00
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
DURAN™ separating funnels are used in chemistry to separate non-mixable liquids. DURAN™ separating funnels Raw bodies are designed for forming the appropriate standard ground joint sleeve according to DIN ISO 4800.
  • Conical shape for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavable
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation