Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adapter, standard ground joint
The transition adapter connects two glass components with different standard ground joints.
21.05 - 31.20
Specificatie
Aantal 1 Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 12
Produktcode Merk Type Joint Size Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Joint Size Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10788251
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142404
Expansion Joint Socket NS 14/23, Cone NS 29/32
23.25
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10499722
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142301
Expansion Joint, Non-DIN Size Socket NS 14/23, Cone NS 24/29
23.95
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10171401
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142901
Expansion Joint Socket NS 19/26, Cone NS 29/32
22.95
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10029840
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241143203
Reduction Joint, Non-DIN Size Socket NS 24/29, Cone NS 14/23
28.65
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10622452
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241143606
Expansion Joint, Non-DIN Size Socket NS 24/29, Cone NS 29/32
21.05
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10314961
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241144208
Reduction Joint Socket NS 29/32, Cone NS 14/23
29.40
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10182021
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142207
Expansion Joint Socket NS 14/23, Cone NS 19/26
22.55
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10622642
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241144302
Reduction Joint Socket NS 29/32, Cone NS 19/26
30.75
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10757101
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142601
Reduction Joint Socket NS 19/26, Cone NS 14/23
31.20
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10203601
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241142807
Expansion Joint, Non-DIN Size Socket NS 19/26, Cone NS 24/29
23.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10039840
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241143306
Reduction Joint, Non-DIN Size Socket NS 24/29, Cone NS 19/26
30.10
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10151451
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
241144405
Reduction Joint, Non-DIN Size Socket NS 29/32, Cone NS 24/29
30.75
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Transition adapters or reducers are glass components with two standard ground joints of different sizes. With the help of these adapters, glass components with different standard ground joints can be connected to each other.
  • Tight closure due to standard ground joint
Specificatie
Specificatie
1 Ea.