Learn More
Lovibond™ DPD 1 reagensoplossing
Lovibond DPD 1 Reagent Solution, Quantity: 15mL, Packaging: 1Each, Green
Merk: Lovibond™ 471020
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Lovibond DPD 1 Reagent Solution, Quantity: 15mL, Packaging: 1Each, Green
Specificatie
Groen | |
Elk 1 | |
15 ml |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- DPD 1 reagent solution
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)