Learn More
Dodecylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
39.90 - 128.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 124-22-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H27N |
Molecular Weight (g/mol) | 185.36 |
MDL-nummer | MFCD00008154 |
InChI Key | JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 |
PubChem CID | 13583 |
IUPAC Name | dodecan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10122960
|
Thermo Scientific Acros
117661000 |
100 g | Glass bottle |
39.90
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10549430
|
Thermo Scientific Acros
117665000 |
500 g | Glass bottle |
78.49
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10469410
|
Thermo Scientific Acros
117660010 |
1 kg | Glass bottle |
128.64
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
124-22-1 | |
185.36 | |
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N | |
13583 | |
CCCCCCCCCCCCN |
C12H27N | |
MFCD00008154 | |
dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 | |
dodecan-1-amine |
Specificatie
Dodecylamine | |
124-22-1 | |
White | |
247.0°C to 249.0°C | |
Authentic | |
C12H27N | |
MFCD00008154 | |
dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4 | |
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N | |
dodecan-1-amine | |
13583 | |
98% |
98% | |
28.0°C to 32.0°C | |
0.8 | |
>110°C | |
97.5% min. (Alkyl chain distribution C12) (GC) | |
CH3(CH2)11NH2 | |
04, 200 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, isopropylalcohol, ethanol,, ether | |
CCCCCCCCCCCCN | |
185.36 | |
185.35 | |
Crystalline Low Melting Solid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquat
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-690-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR6475000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dodecylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H373-Kan schade aan organen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.