Learn More
DL-Malic acid, +99%, Thermo Scientific Chemicals
28.78 - 206.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 6915-15-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H6O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 134.087 |
MDL-nummer | MFCD00064212 |
InChI Key | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
PubChem CID | 525 |
ChEBI | CHEBI:6650 |
IUPAC Name | 2-hydroxybutanedioic acid |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10256523
|
Thermo Scientific Acros
125252500 |
250 g | Plastic bottle |
28.78
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10025723
|
Thermo Scientific Acros
125255000 |
500 g | Plastic bottle |
40.13
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10584051
|
Thermo Scientific Acros
125250010 |
1 kg | Plastic bottle |
65.73
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11965071
|
Thermo Scientific Acros
125250050 |
5 kg | Plastic Drum |
206.03
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
6915-15-7 | |
134.087 | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
525 | |
2-hydroxybutanedioic acid |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
CHEBI:6650 | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Specificatie
DL-Malic acid | |
128.0°C to 132.0°C | |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O | |
134.087 | |
CHEBI:6650 | |
99+% |
6915-15-7 | |
99+% | |
HO2CCH2CH(OH)CO2H | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxybutanedioic acid | |
525 | |
134.09 | |
203°C |
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Danger
- DL-Malic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.