Learn More
Dithranol, 99%, MP Biomedicals™
Dithranol ≥99%, Yellow Powder
132.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1143-38-0
Moleculaire formule C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00053409
InChI Key NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11424742
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219150291
1 g
132.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Dithranol, a potential anti-psoriasis medication, may be used to study its safety, efficacy, metabolism and pharmacological profile.
  • It may be used to study is physicochemical properties, as a reference compound and to develop effective drug delivery vehicles.
  • It may be used as a matrix for matrix assisted laser desorption/ionization imaging on a Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometer.
  • Anthralin is a leukotriene biosynthesis inhibitor.
  • Inhibits LTB4 ω-oxidation and disrupts mitochondria function.
  • Anthralin is used in the treatment of psoriasis, as a fungicide, in the treatment of ringworm infections and in chronic dermatoses.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1143-38-0
226.23
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:37510
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
C14H10O3
MFCD00053409
2202
1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
Specificatie
Dithranol
Orange-Yellow or Yellow
C14H10O3
anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
226.23
CHEBI:37510
Crystalline Powder
1143-38-0
≥99%
MFCD00053409
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
2202
226.23
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 214-538-0
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15°to 30°C)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: dithranol