Learn More
Simport™ Wegwerptransferpipetten
Eliminate the hazard of broken glass and exposure to infectious materials with these all-in-one pipets. Simport™ Disposable Transfer Pipets are molded from see-through low density polyethylene and inert to biological fluids and most acids.
181.50
Specificatie
Materiaal | LDPE |
---|---|
Druppels/ml | 25 |
Voor gebruik met (toepassing) | Voor snelle en veilige overdracht van vloeistoffen |
Type | Transferpipet |
Voor eenmalig gebruik | Ja |
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
13496408
|
Simport™
P200-5610S |
5 ml |
181.50
|
|
|||||
Beschrijving
- LDPE transfer pipets
- Put an end to matching rubber bulbs with glass pipets
- Can be sealed and refrigerated
- Work well whenever there is a need for quick, safe transfer of fluids
- Temperature resistant down to -196 °C. Can be gaz (EtO) sterilized
- Choose between 12 popular models, available in several sizes, tip designs and lengths, in sterile or non-sterile packaging
- Available with graduations
Specificatie
LDPE | |
Voor snelle en veilige overdracht van vloeistoffen | |
Ja |
25 | |
Transferpipet |