Learn More
3M™ Beschermende coveralls van polypropyleen
Biedt bescherming volgens PPE-richtlijn categorie III, type 5/6. De beschermende coveralls van de serie 4515 beschermen tegen gevaarlijk stof zoals asbestvezels.
76.45 - 173.00
Specificatie
Producttype | General Purpose Coveralls |
---|---|
Geslacht | Unisex |
Materiaal | SMS Polypropylene |
Kleur | Red |
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Produktcode | Merk | Maat | Hoogte (Engels) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Hoogte (Engels) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
14840982
|
3M™
7000089631 |
4X-Large | 78 to 81 in. | 200 to 206 cm | |||||
14890972
|
3M™
7000089626 |
Medium | 66 to 69 in. | 167 to 176 cm | |||||
14810982
|
3M™
7000089628 |
X-Large | 70 to 74 in. | 179 to 187 cm | |||||
14860972
|
3M™
7000089625 |
Small | 64 to 67 in. | 164 to 170 cm | |||||
14820982
|
3M™
7000089629 |
2X-Large | 73 to 76 in. | 186 to 194 cm | |||||
14830982
|
3M™
7000089630 |
3X-Large | 76 to 78 in. | 194 to 200 cm | |||||
14800982
|
3M™
7000089627 |
Large | 69 to 71 in. | 174 to 181 cm | |||||
Beschrijving
- Ademend materiaal vermindert warmteophoping en verhoogt het draagcomfort
- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en kleine hoeveelheden vloeibare spatten (CE-type 5/6)
- Robuust, zeer ademend 50 gsm SMS-materiaal
- Voldoet aan de vereisten van EN 1073-2 met betrekking tot inwendige lekkage voor bescherming tegen nucleaire deeltjes
- Tweewegrits met volledig afsluitbare windvanger
- Kap met twee panelen
- Elastische polsen, taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Specificatie
General Purpose Coveralls | |
SMS Polypropylene | |
Single-use | |
Elastic | |
2-panel | |
Serged | |
PPE Directive Category III, Type 5/6 |
Unisex | |
Red | |
Elastic | |
Elastic | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile |