Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
29.00 - 85.00
Specificatie
Type | Disposable |
---|---|
Materiaal | PTFE |
Aantal | 10 |
Temperatuurbereik (metrisch) | -200 to +260 °C |
Dikte | 50 μm |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10862231
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101514 |
For ground joints NS 14/23 |
29.00
10 stuks |
|
|||||
15346459
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101524 |
For ground joints NS 24/29 |
54.00
10 stuks |
|
|||||
10617153
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101545 |
For ground joints NS 45/40 |
85.00
10 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Thin walled
- Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
- Without grip collar, simplifying use of joint clips
Specificatie
Disposable | |
10 | |
50 μm |
PTFE | |
-200 to +260 °C |