Learn More
DimethylFormamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
40.40 - 560.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H7NO |
Molecular Weight (g/mol) | 73.10 |
MDL-nummer | MFCD00003284 |
InChI Key | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
IUPAC Name | N,N-dimethylformamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10191560
|
Fisher Chemical
D/3841/08 |
500 mL | Amber glass bottle |
40.40
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10560911
|
Fisher Chemical
D/3841/15 |
1 L | Amber glass bottle |
55.65
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10284140
|
Fisher Chemical
D/3841/17 |
2.5 L | Amber glass bottle |
149.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10273230
|
Fisher Chemical
D/3841/PB17 |
2.5 L | Plastic Coated Glass bottle |
125.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11483883
|
Fisher Chemical
D/3841/21 |
5 L | HDPE plastic bottle |
192.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12633356
|
Fisher Chemical
D/3841/24 |
10 L | Plastic container |
270.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10294140
|
Fisher Chemical
D/3841/25 |
25 L | Plastic container |
560.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
DimethylFormamide, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimethylformamide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Specificatie
68-12-2 | |
Colorless | |
C3H7NO | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
4.9mbar at 20°C |
-61°C | |
153°C | |
MFCD00003284 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylformamide | |
6228 | |
73.09g/mol | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Dimethylformamide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.