Learn More
Diisobutylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
29.35 - 103.52
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-96-3
Moleculaire formule C8H20N
Molecular Weight (g/mol) 130.25
MDL-nummer MFCD00008930
InChI Key OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synoniem diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC Name 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10583131
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159075000
500 mL
29.35
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10071740
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159070010
1 L
53.06
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10508883
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159070025
2.5 L
103.52
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-96-3
130.25
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
8085
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
C8H20N
MFCD00008930
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
Specificatie
Diisobutylamine
-77°C
137°C to 139°C
Authentic
Glass bottle
[(CH3)2CHCH2]2NH
MFCD00008930
0.74
Solubility in water: 5g/L water (20°C)
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
130.25
0.8 mPa.s (20°C)
99%
110-96-3
0.7400g/mL
26°C
98.5% min. (GC)
C8H20N
1.4071 to 1.4091
04, 166
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
8085
129.24
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-819-3
Productidentificatie
  • Diisobutylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.