Learn More
Diiodomethane, 99+%, stabilized with silver wire, Thermo Scientific Chemicals
31.05 - 1157.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-11-6, 7440-22-4
Moleculaire formule CH2I2
Molecular Weight (g/mol) 267.84
MDL-nummer MFCD00001079
InChI Key NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC Name diiodomethane
SMILES ICI
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10160312
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169830250
25 g Glass bottle
31.05
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10183940
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169831000
100 g Glass bottle
98.39
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10712021
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169835000
500 g Glass bottle
354.02
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11944501
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169830025
2.5 kg Glass Bottle
1157.76
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
75-11-6, 7440-22-4
267.84
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
6346
ICI
CH2I2
MFCD00001079
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
diiodomethane
Specifications
Diiodomethane
6.0°C
3.3200g/mL
>110°C
99% min. (GC)
CH2I2
MFCD00001079
09,170; 11,182; 17,116
3.32
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
ICI
Silver wire
6346
267.83
Liquid
75-11-6, 7440-22-4
Red to Yellow
181.0°C
Authentic
CH2I2
1.737
01,71
15,6137
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
diiodomethane
267.84
2.80 mPa.s (20°C)
99+%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-841-5
Product Identifier
  • Diiodomethane
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Precautionary Statement
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: Dijodmethan