Learn More
Diethylamine, 99.5%, extra pure, redistilled, Thermo Scientific Chemicals
81.42 - 551.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 109-89-7
Moleculaire formule C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
MDL-nummer MFCD00009032
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC Name N-ethylethanamine
SMILES CCNCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10054352
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
378371000
100 mL Glass bottle
81.42
100 ml
10198372
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
378370010
1 L Glass bottle
252.26
1 liter
11995161
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
378370025
2.5 L Glass bottle
551.75
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
109-89-7
73.14
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
8021
N-ethylethanamine
C4H11N
MFCD00009032
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
CHEBI:85259
CCNCC
Specificatie
Diethylamine
-50.0°C
0.7100g/mL
−23°C
99.4% min. (GC)
(C2H5)2NH
MFCD00009032
15,3122
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
N-ethylethanamine
8021
0.34 mPa.s (25°C)
99.5%
Liquid
109-89-7
Colorless
55.0°C
Authentic
C4H11N
1.3840 to 1.3860
1154
0.71
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
CCNCC
73.14
CHEBI:85259
73.13
Extra Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-716-3
Productidentificatie
  • Diethylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.