Learn More
Diethyl Ether, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell™
Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
39.81 - 994.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS 60-29-7
Moleculaire formule C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name ethoxyethane
SMILES CCOCC
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15673680
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32203-500ML
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15623680
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32203-1L
1 L
94.88
1 liter
15633680
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32203-2.5L
2.5 L
208.75
2.50 liter
15683680
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32203-5L
5 L
361.47
5 liter
15643680
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
32203-27L
27 L
994.49
27 liter
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
ethoxyethane
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Specificatie
Diethyl Ether
60-29-7
0.365
320°F
(CH3CH2)2O
1155
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
≥99.8%
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
0.706g/mL at 25°C
−40°C (−40°F)
C4H10O
MFCD00011646
1696894
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12g/mol
ACS/puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261
H224-H302-H336
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
Productidentificatie
  • Diethyl ether
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.