Learn More
Diethyl Ether, puriss., ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
144.34 - 1414.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 60-29-7
Moleculaire formule C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name ethoxyethane
SMILES CCOCC
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15632460
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
24004-2.5L-ALU
2.5 L Aluminum Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15602470
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
24004-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
434.15
15662460
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
24004-4X2.5L
4 x 2.5 L Glass Bottle
727.01
4 stuks
15672460
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
24004-4X5L
4 x 5 L Aluminum Bottle
1414.23
4 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
ethoxyethane
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Specificatie
Diethyl Ether
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
0.706g/mL at 25°C
0.365
320°F
C4H10O
MFCD00011646
1696894
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12g/mol
puriss.
-116°C
60-29-7
34.6°C
−45°C (−49°F)
Liquid
(CH3CH2)2O
UN1155
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
≥99.5% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P261
H224-H302-H336
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 1 - Diethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
Productidentificatie
  • Diethyl ether
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.