Learn More
Diethyl ether, CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free,≥99.9%
73.75 - 569.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
MDL-nummer | MFCD00011646 |
InChI Key | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
PubChem CID | 3283 |
ChEBI | CHEBI:35702 |
IUPAC Name | ethoxyethane |
SMILES | CCOCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15653150
|
Honeywell-Chromasolv
309966-100ML |
100 mL | Glass Bottle | N/A | |||||
15663150
|
Honeywell-Chromasolv
309966-1L |
1 L | Glass Bottle | N/A | |||||
15673150
|
Honeywell-Chromasolv
309966-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle | N/A | |||||
Beschrijving
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Chemische identificatiekenmerken
60-29-7 | |
74.12 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
3283 | |
ethoxyethane |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CHEBI:35702 | |
CCOCC |
Specificatie
Diethyl ether | |
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9% | |
60-29-7 | |
0.706 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−45°C | |
(CH3CH2)2O | |
UN1155 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 | |
>99.9% |
-116°C (literature) | |
max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm | |
≤100.0000% | |
34°C to 35°C | |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
1696894 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
ethoxyethane | |
3283 | |
74.12 | |
HPLC |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Diethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Diethyl ether
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.