Learn More
Dichloromethane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99.9% (GC)
262.21 - 362.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-09-2
Moleculaire formule CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15603740
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
262.21
6 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15693730
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-4X2.5L
4 x 2.5 L Glass Bottle
362.19
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
dichloromethane
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Specificatie
Dichloromethane
Reag. ISO
Colorless
1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
0.22
n20/D 1.4235 to 1.4245
CH2Cl2
MFCD00000881
UN1593
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
≥99.9% (GC)
-97°C
75-09-2
Liquid
39.8°C to 40°C
1223°F
0 to 0.001%
Free acid: ≤0.001% (as HCl)
6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
1730800
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
6344
84.93g/mol
ACS/puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Productidentificatie
  • Dichloromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.