Learn More
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
91.85 - 220.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-09-2
Moleculaire formule CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10468210
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1856/15
1 L Amber Glass Bottle
91.85
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10626642
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1856/17
2.5 L Amber Glass Bottle
131.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10010120
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1856/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
118.56
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10030120
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1856/21
5 L Aluminum Can
220.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
ClCCl
CH2Cl2
MFCD00000881
dichloromethane
Specificatie
-97°C
Colorless
Liquid
MFCD00000881
0.43 mPaS at 20°C
ClCCl
84.93
75-09-2
39°C
CH2Cl2
350mbar at 20°C
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
84.93g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Dichloromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.