Learn More
Dichloromethane, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, aerothene mm, methane, dichloro, methane dichloride, methylene bichloride, methylene chloride, methylene dichloride, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethine, 2.5L, 39 deg.C, CHEBI:15767, Colorless, 84.93g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichloromethane, -97 deg.C
49.27 - 585.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-09-2
Moleculaire formule CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10160292
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/15
1 L Amber Glass Bottle
49.27
10203810
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/PB15
1 L Plastic-coated Glass Bottle
60.70
1 liter
10784941
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/17
2.5 L Amber Glass Bottle
147.00
10676062
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
126.88
10386272
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/21
5 L Plastic Canister This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10459973
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/24
10 L Metal Can
318.00
10616642
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1852/25
25 L Metal Can
585.00
Beschrijving
Beschrijving
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, aerothene mm, methane, dichloro, methane dichloride, methylene bichloride, methylene chloride, methylene dichloride, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethine, 2.5L, 39 deg.C, CHEBI:15767, Colorless, 84.93g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichloromethane, -97 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
dichloromethane
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Specificatie
-97°C
Colorless
Liquid
MFCD00000881
0.43 mPaS at 20°C
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
6344
84.93g/mol
75-09-2
39°C
CH2Cl2
350mbar at 20°C
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Dichloromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Methylene chloride