Learn More
Dichloromethane, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
23.45 - 425.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-09-2
Moleculaire formule CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10580141
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/08
500 mL Amber Glass Bottle
23.45
10127611
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/15
1 L Amber Glass Bottle
46.75
10458210
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/17
2.5 L Amber Glass Bottle
133.00
10774941
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
96.10
10550641
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/PC21
5 L HDPE Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10273850
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/21
5 L Metal can This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10590141
Bekijk documenten
Fisher Chemical
D/1850/25
25 L Metal Can
425.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
ClCCl
CH2Cl2
MFCD00000881
dichloromethane
Specificatie
-97°C
Colorless
Liquid
MFCD00000881
0.43 mPaS at 20°C
ClCCl
84.93
75-09-2
39°C
CH2Cl2
350mbar at 20°C
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
84.93g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Dichloromethane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.