Learn More
Dibutyltin oxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
34.27 - 100.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 818-08-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H18OSn |
Molecular Weight (g/mol) | 248.92 |
MDL-nummer | MFCD00001992 |
InChI Key | JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin |
PubChem CID | 61221 |
IUPAC Name | dibutyl(oxo)tin |
SMILES | CCCC[Sn](=O)CCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10513741
|
Thermo Scientific
179361000 |
100 g | Plastic bottle |
34.27
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10194380
|
Thermo Scientific Acros
179365000 |
500 g | Plastic bottle |
100.50
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
818-08-6 | |
248.92 | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
61221 | |
CCCC[Sn](=O)CCCC |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
dibutyl(oxo)tin |
Specificatie
Dibutyltin oxide | |
818-08-6 | |
White | |
98% | |
[CH3(CH2)3]2Sn(=O) | |
04, I, 588 | |
15, 3048 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents | |
CCCC[Sn](=O)CCCC | |
248.92 | |
248.92 | |
Powder or Granular Powder |
98% | |
>300.0°C | |
Authentic | |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
dibutyl(oxo)tin | |
61221 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May damage fertility or the unborn child.
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Causes serious eye damage.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
IF IN EYES: Rinse cautiously with wa
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-449-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dibutyltin oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.