Learn More
Dibromoacetonitrile, 94%, Thermo Scientific Chemicals
28.74 - 233.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS 3252-43-5
Moleculaire formule C2HBr2N
Molecular Weight (g/mol) 198.845
MDL-nummer MFCD00001856
InChI Key NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC Name 2,2-dibromoacetonitrile
SMILES C(#N)C(Br)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11458836
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.06
5 g
28.74
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11468836
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.14
25 g
68.64
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11478836
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.22
100 g
233.16
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3252-43-5
198.845
NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
18617
2,2-dibromoacetonitrile
C2HBr2N
MFCD00001856
dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
CHEBI:82445
C(#N)C(Br)Br
Specificatie
Dibromoacetonitrile
2.296
56°C (133°F)
C2HBr2N
1.542
UN3286
Light sensitive
NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
2,2-dibromoacetonitrile
18617
198.84
3252-43-5
67°C to 69°C (24 mmHg)
Pungent, Makes Eyes Water
Br2CHCN
MFCD00001856
1739037
dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
C(#N)C(Br)Br
198.845
CHEBI:82445
94%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H314-H318-H226
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312+H332-H315-H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-843-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL8450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures