Learn More
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
53.05 - 287.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1303-96-4 |
---|---|
Moleculaire formule | B4Na2O7·10H2O |
MDL-nummer | 149193 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10020430
|
Fisher Chemical
S/7040/50 |
250 g | Plastic powder jar |
53.05
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10477650
|
Fisher Chemical
S/7040/53 |
500 g | Plastic powder jar |
95.20
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10294540
|
Fisher Chemical
S/7040/60 |
1 kg | Plastic powder jar |
80.00
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10192540
|
Fisher Chemical
S/7040/65 |
5 kg | Plastic keg |
287.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Di-Sodium Tetraborate Decahydrate, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
1303-96-4 | |
B4Na2O7·10H2O | |
149193 |
Specificatie
75°C | |
White | |
Powder/Solid | |
149193 |
1303-96-4 | |
9 | |
B4Na2O7·10H2O | |
381.36g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Sodium tetraborate decahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.