Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt, Thermo Scientific Chemicals
168.00 - 769.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9011-18-1 |
---|---|
Moleculaire formule | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
Molecular Weight (g/mol) | 40,000 |
MDL-nummer | MFCD00081551 |
InChI Key | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
PubChem CID | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
IUPAC Name | ethyl 4-aminobenzoate |
SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15875118
|
Thermo Scientific
J14489.09 |
10 g | Plastic bottle |
168.00
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15885118
|
Thermo Scientific
J14489.18 |
50 g | Plastic bottle |
508.00
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15895118
|
Thermo Scientific
J14489.22 |
100 g | Plastic bottle |
769.00
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Description
Chemical Identifiers
9011-18-1 | |
40,000 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
ethyl 4-aminobenzoate |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
MFCD00081551 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
Specifications
Dextran Sulfate Sodium Salt | |
Powder | |
MFCD00081551 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-aminobenzoate | |
2337 | |
40,000- 50,000 |
9011-18-1 | |
(C6H7O5)m(C6H7O5)n | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] | |
40,000 | |
CHEBI:116735 |
Safety and Handling
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9290000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures