Learn More
Desvenlafaxine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
51.56 - 132.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 93413-62-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C16H25NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 263.38 |
InChI Key | KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol |
PubChem CID | 125017 |
ChEBI | CHEBI:83527 |
IUPAC Name | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
SMILES | CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15668745
|
Thermo Scientific Acros
461570010 |
1 g |
51.56
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15678745
|
Thermo Scientific Acros
461570050 |
5 g |
132.66
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
93413-62-8 | |
263.38 | |
desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol | |
CHEBI:83527 | |
CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O |
C16H25NO2 | |
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N | |
125017 | |
4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
Specificatie
Desvenlafaxine | |
0.5% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
C16H25NO2 | |
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N | |
4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol | |
125017 | |
263.38 |
93413-62-8 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol | |
CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O | |
263.38 | |
CHEBI:83527 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Warning
- Desvenlafaxine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Desvenlafaxine