Learn More
D(-)-Fructose, Pure, Fisher Chemical™
18.65 - 34.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 57-48-7
Moleculaire formule C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
MDL-nummer 148910
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synoniem d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11482614
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1950/48
100 g N/A N/A N/A
10346040
Bekijk documenten
Fisher Chemical
F/1950/50
250 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
D(-)-Fructose, Pure
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-48-7
180.156
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
5984
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
C6H12O6
148910
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CHEBI:48095
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specificatie
57-48-7
White
Plastic powder jar
148910
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
5984
180.16g/mol
103°C
5 to 7
C6H12O6
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
180.156
CHEBI:48095
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • D(-)-Fructose